Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ dreifach verpackte Polystyrol-Behälter
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie die dreifach verpackten Thermo ™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter in Krankenhausräumen und anderen sterilen Bereichen.
Marke:  Thermo Scientific™ 190DB/IRR
382.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11804732
  • 426.00 CHF / 40 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Polystyrol
Steril
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. CE-Kennzeichnung entsprechend europäischer Richtlinie 98/79/EG.
65,5 mm
Bedruckt
Ja
Zylindrisch
250 ml
Metall
119,5 mm
40/Karton
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ dreifach verpackte Polystyrol-Behälter >