Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Wirtschaftliche Hochtemperatursonde
Ideal für kritische Prozesssteuerung und Wärmebehandlung
Marke:  Cole-Parmer™ 93833-00
Artikelnummer. 11759609
  • 269.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
  • Zeitkonstante: 3 Sekunden oder länger.
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich.
  • Der Alpha-Koeffizient ist 0.003850 Omega/Omega/ °C (DIN IEC 751).
  • Der Widerstand am Eispunkt (0 °C) ist 100 Omega.
  • Die Zeitkonstante ist die Zeit, die benötigt wird, um 63.2 % des neuen Messwerts zu erreichen; um zu bestimmen, wie lange es dauert, bis 99 % des neuen Messwerts erreicht werden, multiplizieren Sie die Zeitkonstante mit fünf.
  • Der Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze.
  • Das Griffmaterial kann je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial beeinträchtigt werden, wenn die Sonde höher als der Griff bemessen wird.
  • ABS-Griffe sind für 220 °F (104 °C) ausgelegt.
  • PVC-Griffe sind für 200 °F (93 °C) ausgelegt.
  • Edelstahlgriffe sind für 450 °F (232 °C) ausgelegt.
  • Mini-Steckverbinder sind für 392 °F (200 °C) ausgelegt.
Spezifikation
Spezifikation
RTD (Resonanz-Tunneldiode)
−328 °F bis 1450 °F
±2 °C oder ±0,5 % des Messwerts über 649 °C (1200 °F); ±1,1 °C oder ±0,2 % des Messwerts unter 649 °C (1200 °F)
Kostengünstige Hochtemperatur-RTD-Sonde, dreipoliger Anschluss 1 /4 Zoll Durchm 20. L 1 m-Kabel
−200 °F bis 787 °F
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Wirtschaftliche Hochtemperatursonde > RTD-Typ