Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ dreifach verpackte Polystyrol-Behälter
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie die dreifach verpackten Thermo ™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter in Krankenhausräumen und anderen sterilen Bereichen.
426.00 CHF - 723.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Behälter
Closure Included Ja
Material Polystyrol
Form Zylindrisch
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussmaterial Beschriftung Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussmaterial Beschriftung Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
11379113
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
128DB/IRR
30 ml Polypropylen Bedruckt 150/Karton
723.00 CHF
150 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11389113
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
185DB/IRR
100 ml Polypropylen Bedruckt 80/Karton
576.00 CHF
80 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11804732
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
190DB/IRR
250 ml Metall Bedruckt 40/Karton
426.00 CHF
40 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie die dreifach verpackten Thermo ™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter in Krankenhausräumen und anderen sterilen Bereichen.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Jeder Behälter ist:
  • Dreifach verpackt mit zwei Aufreißbeuteln in einem großen Außenbeutel
  • Gammasterilisiert
  • Gekennzeichnet mit einem Bestrahlungspunkt zur Gewährleistung der Sterilität sowie mit Chargendetails für vollständige Rückverfolgbarkeit
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
Hinweis:
Nur für den In vitro-Gebrauch.
Verwendungsmethode:
Gehen Sie wie folgt vor:
  • Das Gerät wird zuerst aus dem Außenbeutel im Karton entnommen
  • Der äußere der beiden versiegelten Beutel kann in nicht steriler Umgebung geöffnet werden. Reißen Sie ihn vorsichtig entlang der Linie auf.
  • Der Innenbeutel kann vom Personal im sterilen Arbeitsbereich leicht aus dem Außenbeutel herausgezogen werden, um einen sterilen Transfer von einem Bereich zum nächsten zu gewährleisten
  • Der Behälter kann dann aus dem zweiten versiegelten Beutel im sterilen Feld entnommen werden
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar. Dieses Produkt unterliegt einer Mindestbestellmenge. Weitere Details erhalten Sie bei unserem Kundendienst.
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Polystyrol
Steril
Ja
Zylindrisch
Bedruckt
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ dreifach verpackte Polystyrol-Behälter