Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Szintillationsfläschchen
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Szintillationsfläschchen gewährleisten genaue Ergebnisse bei der Flüssigszintillationszählung und der Beta-/Gammazählung. Der Vierteldrehverschluss gewährleistet eine zuverlässige Probenlagerung.
310.00 CHF - 513.00 CHF
Spezifikation
Material | Polyethylen (Verschluss) |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Karton | 1000 |
Produktlinie | Sterilin™ |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11798858
![]() |
Thermo Scientific™
S31 |
20 ml |
513.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11748858
![]() |
Thermo Scientific™
505 |
6 ml |
310.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Szintillationsfläschchen erzielen Sie hochgenaue Ergebnisse bei der Flüssigszintillationszählung und bei der Beta/Gamma-Zählung. Die mit einer Vierteldrehung verschließbare Kappe sorgt für eine verlässliche Aufbewahrung der Proben. Ideal für die Flüssigszintillationszählung, die Beta/Gamma-Zählung und die Aufbewahrung von Proben.
- Präzisionsfertigung für Festigkeit und chemische Beständigkeit
- Schraubverschluss mit Vierteldrehung sorgt für eine hervorragende Probenaufnahme
- 6 ml-Fläschchen mit bündig einliegender Kappe ist ideal als Einsatz für Szintillationsfläschchen
Bestellinformationen
- Nicht in allen Regionen verfügbar
Spezifikation
Polyethylen (Verschluss) | |
1000 | |
Polyethylen | |
Szintillationsfläschchen |
Unsteril | |
Sterilin™ | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |