Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Szintillationsfläschchen
GREENER_CHOICE
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Szintillationsfläschchen gewährleisten genaue Ergebnisse bei der Flüssigszintillationszählung und der Beta-/Gammazählung. Der Vierteldrehverschluss gewährleistet eine zuverlässige Probenlagerung.
Marke:  Thermo Scientific™ S31
324.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11798858
  • 513.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Szintillationsfläschchen erzielen Sie hochgenaue Ergebnisse bei der Flüssigszintillationszählung und bei der Beta/Gamma-Zählung. Die mit einer Vierteldrehung verschließbare Kappe sorgt für eine verlässliche Aufbewahrung der Proben. Ideal für die Flüssigszintillationszählung, die Beta/Gamma-Zählung und die Aufbewahrung von Proben.
  • Präzisionsfertigung für Festigkeit und chemische Beständigkeit
  • Schraubverschluss mit Vierteldrehung sorgt für eine hervorragende Probenaufnahme
  • 6 ml-Fläschchen mit bündig einliegender Kappe ist ideal als Einsatz für Szintillationsfläschchen
Bestellinformationen
  • Nicht in allen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Szintillationsröhrchen und Verschlusskappe
Polyethylen (Verschluss)
20 ml
1000
20 mL
Schraubverschluss (Vierteldrehung)
1000 Packungen, 1000 Kartons
Szintillationsfläschchen
26.5 mm
Unsteril
1000
Sterilin™
Polyethylen
60 mm
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Szintillationsfläschchen >