Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Szintillationsfläschchen
GREENER_CHOICE
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Szintillationsfläschchen gewährleisten genaue Ergebnisse bei der Flüssigszintillationszählung und der Beta-/Gammazählung. Der Vierteldrehverschluss gewährleistet eine zuverlässige Probenlagerung.
Marke:  Thermo Scientific™ 505
198.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11748858
  • 310.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Szintillationsfläschchen erzielen Sie hochgenaue Ergebnisse bei der Flüssigszintillationszählung und bei der Beta/Gamma-Zählung. Die mit einer Vierteldrehung verschließbare Kappe sorgt für eine verlässliche Aufbewahrung der Proben. Ideal für die Flüssigszintillationszählung, die Beta/Gamma-Zählung und die Aufbewahrung von Proben.
  • Präzisionsfertigung für Festigkeit und chemische Beständigkeit
  • Schraubverschluss mit Vierteldrehung sorgt für eine hervorragende Probenaufnahme
  • 6 ml-Fläschchen mit bündig einliegender Kappe ist ideal als Einsatz für Szintillationsfläschchen
Bestellinformationen
  • Nicht in allen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Szintillationsröhrcheneinsatz und Verschlusskappe
Polypropylen
6 ml
250
6 mL
Schraubverschluss
250 Packungen, 1000 Kartons
Szintillationsfläschchen
14.5 mm
Unsteril
1000
Sterilin™
Polyethylen
58 mm
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM331240 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number505
ChargennummerM508670 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number505
ChargennummerM442030 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number505
ChargennummerM377190 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number505
ChargennummerM404660 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number505
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Szintillationsfläschchen >