Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff
Überführen Sie Flüssigkeiten sicher und präzise mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff. Sie sind ideal für die allgemeine Verwendung im Labor, die Probenlagerung und den Transport geeignet.
54.80 CHF - 331.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12153390
|
Thermo Scientific™
201C |
1 ml | 500 | N/A | ||||||
11329203
|
Thermo Scientific™
201C |
1 ml | 500 |
54.80 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11339203
|
Thermo Scientific™
PP88SA |
1 ml | 500 | N/A | ||||||
11349203
|
Thermo Scientific™
PP88SB |
1 ml | 500 | N/A | ||||||
12909487
![]() |
Thermo Scientific™
200C |
3 ml | 500/Packung; 3000/Karton |
57.55 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12027502
![]() |
Thermo Scientific™
200C |
3 ml | 500/Packung; 3000/Karton | N/A | ||||||
11369203
|
Thermo Scientific™
PP89SA |
3 ml | 500 | N/A | ||||||
11379203
|
Thermo Scientific™
PP89SB |
3 ml | 500 | N/A | ||||||
12999477
![]() |
Thermo Scientific™
202C |
500 |
55.05 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11758908
![]() |
Thermo Scientific™
202C |
500 |
331.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Überführen Sie Flüssigkeiten sicher und präzise mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff. Sie sind ideal für die allgemeine Verwendung im Labor, die Probenlagerung und den Transport geeignet.
- Aus ungiftigem Polyethylen niedriger Dichte hergestellt
- Ein integrierter Saugball verhindert Kontaminationen im Zusammenhang mit separaten Gummisaugbällen
- Ausgezeichnete Transparenz und gleichmäßige Dicke
- Präzise Graduierungen an der 1 ml- und 3 ml-Version stellen konsistente Ergebnisse sicher
- Können für die Probenlagerung und den Transport heißversiegelt werden
- Heißversiegelte Saugbälle sind für die Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff geeignet
- 3ml-Graduierung: geeignet für Blutbanken und die allgemeine Verwendung im Labor
- Mit engem Stiel: geeignet für den Einsatz als Tiefkühlfläschchen, für die Sedimentation und den Transport
- Mit 1 ml-Graduierung: geeignet für allgemeine Laboranwendungen, Lagerung und Transport
- von Proben
Bestellinformationen
- Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
LDPE |