Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff
GREENER_CHOICE
Überführen Sie Flüssigkeiten sicher und präzise mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff. Sie sind ideal für die allgemeine Verwendung im Labor, die Probenlagerung und den Transport geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ 202C
39.84 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12999477
  • 55.05 CHF / 500 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Überführen Sie Flüssigkeiten sicher und präzise mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff. Sie sind ideal für die allgemeine Verwendung im Labor, die Probenlagerung und den Transport geeignet.
  • Hergestellt aus nicht toxischem Polyethylen niedriger Dichte
  • Integrierter Befüllungskolben schließt Kontaminationen aus, die mit einem separaten Gummibalg einhergehen können
  • Ausgezeichnete Transparenz und einheitliche Dicke
  • Präzise Graduierungen auf den 1 und 3 ml-Modellen gewährleisten konsistente Ergebnisse
  • Kann für die Aufbewahrung und den Transport hitzeversiegelt werden
  • Hitzeversiegelte Kolben für die Aufbewahrung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff geeignet
  • 3 ml-graduiert: geeignet für Blutbanken und allgemeine Laboranwendungen
  • Enger Stiel: geeignet für die Verwendung als Gefrierröhrchen, für Sedimentierung und Transport
  • 1 ml graduiert: geeignet für allgemeine Laboranwendungen, Aufbewahrung und Transport
  • von Proben
Bestellinformationen
  • Nicht in allen geographischen Regionen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LDPE
Unsteril
500
Schmaler Schaft
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff >