Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff
Überführen Sie Flüssigkeiten sicher und präzise mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff. Sie sind ideal für die allgemeine Verwendung im Labor, die Probenlagerung und den Transport geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ PP89SA
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11369203
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Überführen Sie Flüssigkeiten sicher und präzise mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff. Sie sind ideal für die allgemeine Verwendung im Labor, die Probenlagerung und den Transport geeignet.
  • Hergestellt aus nicht toxischem Polyethylen niedriger Dichte
  • Integrierter Befüllungskolben schließt Kontaminationen aus, die mit einem separaten Gummibalg einhergehen können
  • Ausgezeichnete Transparenz und einheitliche Dicke
  • Präzise Graduierungen auf den 1 und 3 ml-Modellen gewährleisten konsistente Ergebnisse
  • Kann für die Aufbewahrung und den Transport hitzeversiegelt werden
  • Hitzeversiegelte Kolben für die Aufbewahrung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff geeignet
  • 3 ml-graduiert: geeignet für Blutbanken und allgemeine Laboranwendungen
  • Enger Stiel: geeignet für die Verwendung als Gefrierröhrchen, für Sedimentierung und Transport
  • 1 ml graduiert: geeignet für allgemeine Laboranwendungen, Aufbewahrung und Transport
  • von Proben
Bestellinformationen
  • Nicht in allen geographischen Regionen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LDPE
Ja
3 ml
Steril
500