Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ kann die Probenahme und der Transport der Proben ins Labor im selben Behälter erfolgen, sodass Kreuzkontaminationen vermieden werden.
168.00 CHF - 454.00 CHF
Spezifikation
Closure Included | Ja |
---|---|
Material | Polystyrol |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Verschlussmaterial | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Verschlussmaterial | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11729352
![]() |
Thermo Scientific™
191-17 |
30 ml | 191 mm | Polypropylen | Klar |
168.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11738938
![]() |
Thermo Scientific™
191BLUE |
30 ml | 191 mm | Polypropylen | Blau |
168.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11788848
![]() |
Thermo Scientific™
194IW |
100 ml | 383 mm | Metall | Klar |
454.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11798848
![]() |
Thermo Scientific™
194IWBLUE |
100 ml | 383 mm | Metall | Blau |
454.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11748938
![]() |
Thermo Scientific™
192-17 |
250 ml | 334 mm | Metall | Klar |
263.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11758938
![]() |
Thermo Scientific™
192BLUE |
250 ml | 334 mm | Metall | Blau |
263.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ senken die Gefahr einer Kreuzkontamination. Mit Hilfe dieses Zubehörs können Proben gefahrloser in ein und demselben Behältnis gesammelt und in das Labor verbracht werden.
- Einzeln verpackt und durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- Lieferbar in entweder durchsichtigem oder blauem Polystyrol
- Der Griff knickt nach der Probensammlung für einen einfachen Transport sauber ab
- Auswahl an Grifflängen für die meisten Probennahmen
Spezifikation
Ja | |
Polystyrol | |
Schraubverschluss |