Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ kann die Probenahme und der Transport der Proben ins Labor im selben Behälter erfolgen, sodass Kreuzkontaminationen vermieden werden.
Marke: Thermo Scientific™ 194IW
306.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ senken die Gefahr einer Kreuzkontamination. Mit Hilfe dieses Zubehörs können Proben gefahrloser in ein und demselben Behältnis gesammelt und in das Labor verbracht werden.
- Einzeln verpackt und durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- Lieferbar in entweder durchsichtigem oder blauem Polystyrol
- Der Griff knickt nach der Probensammlung für einen einfachen Transport sauber ab
- Auswahl an Grifflängen für die meisten Probennahmen
Spezifikation
Behälter | |
Polystyrol | |
100 ml | |
Schraubverschluss | |
Dippa, Schraubverschluss |
Ja | |
Steril | |
Metall | |
Klar | |
383 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M560270 | Konformitätsbescheinigung | 01/04/2025 | 194IW |
M558860 | Konformitätsbescheinigung | 24/03/2025 | 194IW |
M550530 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2025 | 194IW |
M554250 | Konformitätsbescheinigung | 14/02/2025 | 194IW |
M553340 | Konformitätsbescheinigung | 14/02/2025 | 194IW |