Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ kann die Probenahme und der Transport der Proben ins Labor im selben Behälter erfolgen, sodass Kreuzkontaminationen vermieden werden.
Marke: Thermo Scientific™ 192-17
177.23 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ senken die Gefahr einer Kreuzkontamination. Mit Hilfe dieses Zubehörs können Proben gefahrloser in ein und demselben Behältnis gesammelt und in das Labor verbracht werden.
- Einzeln verpackt und durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- Lieferbar in entweder durchsichtigem oder blauem Polystyrol
- Der Griff knickt nach der Probensammlung für einen einfachen Transport sauber ab
- Auswahl an Grifflängen für die meisten Probennahmen
Spezifikation
Dippa Schraubverschluss | |
Polystyrol | |
250 ml | |
Schraubverschluss | |
334 mm |
Ja | |
Steril | |
Metall | |
Klar |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M555310 | Konformitätsbescheinigung | 06/02/2025 | 192-17,19217 |
M555290 | Konformitätsbescheinigung | 06/02/2025 | 192-17,19217 |
M553710 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 192-17,19217 |
M553720 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 192-17,19217 |
M552080 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 192-17,19217 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
24Stunden
8Minuten
37Sekunden
0