Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Transparente Microtiter™ Platten
Thermo Scientific™ Sterilin™ Clear Microtiter™ Transparente 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich zur Lagerung und zum Transport von Proben oder für mikrobiologische Screenings, EIA/Absorptions-Assays und Serologiearbeiten.
Marke: Thermo Scientific™ 612V96
106.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin™ Clear Microtiter™ Transparente 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich zur Aufbewahrung und zum Transport von Proben oder für mikrobiologische Screenings, EIA/Absorptions-Assays und Serologiearbeiten. Ohne Deckel geliefert; Deckel separat erhältlich. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
- Aus nichtrecyceltem Polystyrol für hervorragende optische Klarheit
- Aseptisch hergestellte Platten erhalten keine Oberflächenbehandlung und bieten daher eine mittelbindende Oberfläche
- Durch die Bestrahlung der sterilen Platten wird die Oberfläche hydrophiler, wodurch ein Produkt mit hoher Bindung entsteht
- Für die Verwendung bei einer Wellenlänge von 340 nm geeignet
- Kondensationsringe auf dem Deckel sowie erhöhte Well-Felgen auf dem Boden tragen dazu bei, das Risiko einer Kontamination durch umliegende Wells zu minimieren
- Orientierungsecken und alphanumerische Kennzeichnung sorgen für eine einfache Probenidentifizierung
- Mattierter Beschriftungsbereich an der Endwand der Platte zur eindeutigen Identifizierung
- Das Design mit hängenden Wells gewährleistet eine gleichmäßige Temperaturverteilung um die einzelnen Wells
- Die Platten werden ohne Deckel geliefert (separat erhältlich)
- Nur in vitro verwenden
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Standard | |
50 Kartons | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unbehandelt | |
50 | |
50/Packung |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Konischer Boden (V-Well) | |
1 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M544860 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 612V96 |
M333670 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 612V96 |
M454210 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 612V96 |
M514860 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 612V96 |
M481510 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 612V96 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%