Learn More
Fisherbrand™ Deckglas aus Borosilikatglas, Nr. 1
Aus Borosilikatglas. Die rechteckigen Fisherbrand™ Deckgläser aus Borosilikatglas sind in verschiedenen Größen lieferbar. Bruchsicher in Kunststoff verpackt.
Marke:  Fisherbrand™ MCS22440
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11348503
  • 3.15 CHF / 100 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus durchsichtigem Natronglas
  • Keine Abweichungen bezüglich Schnitt, Stärke und Maß
  • Frei von Blasen und Fehlern
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Kalknatronglas
40 mm
100/Packung
Rechteck
24 mm
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Deckglas aus Borosilikatglas, Nr. 1 > Rechteckige Deckgläser; Größe (L x B): 24 x 40 mm; Dicke: 0,13 bis 0,17 mm