Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Transparente Microtiter™ Platten
Thermo Scientific™ Sterilin™ Clear Microtiter™ Transparente 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich zur Lagerung und zum Transport von Proben oder für mikrobiologische Screenings, EIA/Absorptions-Assays und Serologiearbeiten.
55.70 CHF - 141.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Anzahl pro Karton | 50 |
Produktcode | Marke | Wellform | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11339163
|
Thermo Scientific™
611U96 |
Runder Boden (U-Well) | Unsteril |
55.70 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11897403
|
Thermo Scientific™
611V96 |
Konischer Boden (V-Well) | Unsteril |
80.60 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11349163
|
Thermo Scientific™
611F96 |
Flacher Boden (F-Well) | Unsteril |
141.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11399153
|
Thermo Scientific™
612U96 |
Runder Boden (U-Well) | Steril |
120.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11309163
|
Thermo Scientific™
612V96 |
Konischer Boden (V-Well) | Steril |
120.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11319163
|
Thermo Scientific™
612F96 |
Flacher Boden (F-Well) | Steril |
119.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11329163
|
Thermo Scientific™
642000 |
Not Applicable | Steril |
118.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin™ Clear Microtiter™ Transparente 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich zur Aufbewahrung und zum Transport von Proben oder für mikrobiologische Screenings, EIA/Absorptions-Assays und Serologiearbeiten. Ohne Deckel geliefert; Deckel separat erhältlich. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Eigenschaften
- Aus nichtrecyceltem Polystyrol für hervorragende optische Klarheit
- Unter aseptischen Bedingungen ohne Oberflächenbehandlung für eine mittelstarke Bindung hergestellt
- Zur Sterilität und für eine hydrophilere Oberfläche gammabestrahlt, dadurch hohe Bindung
- Für die Verwendung bei einer Wellenlänge von 340 nm geeignet
- Kondensationsringe am Deckel tragen zusammen mit den erhabenen Well-Rändern am Boden dazu bei, das Risiko einer Kontamination durch umliegende Wells zu minimieren.
- Gewährleistung einer gleichmäßigen Temperaturverteilung um alle Wells durch den hängenden Aufbau der Wells
Einfache Probenidentifizierung
- Mattierter Beschriftungsbereich an der Endwand
- Orientierungsecken
- Alphanumerische Beschriftung
Hinweis:
Nur für den In vitro-Gebrauch. Die Platten werden ohne Deckel geliefert (separat erhältlich).
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht in allen geografischen Regionen erhältlich.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
96 | |
50 |