Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin zertifizierte Universalbehälter – frei von RNase, DNase, humaner DNA und Pyrogenen
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie den vielseitigsten Behälter mit einem Arbeitsvolumen von 25 ml. Ideal für die hohen Anforderungen an molekularbiologische und genomische Forschungsanwendungen.
196.00 CHF - 334.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Universalbehälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Form Zylindrisch
Kapazität (metrisch) 25 mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Sterilität Beschriftung Verschlussmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Beschriftung Verschlussmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
15663934
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30APPRN
Aseptisch Ohne Beschriftung Polypropylen
196.00 CHF
400 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15673934
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30BPPRN
Unsteril Ja, mit Graduierung Polypropylen
277.00 CHF
400 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15857531
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30APPRN/IRR
Steril Ohne Beschriftung Polyethylen
278.00 CHF
400 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15867531
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30BPPRN/IRR
Steril Ja, mit Graduierung Polyethylen
334.00 CHF
400 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieser durchsichtige, robuste RNase-, DNase-, Human-DNA- und Pyrogen-freie Polypropylen-Behälter wurde unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die es zu einem unverzichtbaren Laborgerät machen. Mit einem Arbeitsvolumen von 25 ml und einer praktischen, selbstständigen konischen Basis eignet sich das Gerät ideal für eine Vielzahl allgemeiner Laboranwendungen, von der Probenhandhabung bis hin zu Zentrifugations-Anwendungen.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
  • ½ Quickstart-Kappe drehen für leichtere Handhabung
  • Extrem auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • 95 kPa-konform bei Umgebungstemperatur
  • Erhältlich in einfarbiger oder mit durchsichtiger blauer Graduierung und großem weißen Beschriftungsfeld
  • Max. RZB 9,500 x g
  • Praktischer, freistehender konischer Sockel
  • Chargennummer auf jedem Behälter zur Rückverfolgbarkeit
  • Aseptisch hergestellt unter Verwendung kontrollierter, automatisierter Reinraumprozesse oder steril durch Bestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Universalbehälter
Polypropylen
25 mL
94 mm
9,500 x G
Ja
Zylindrisch
31mm
400
Dokumentation
Product Certifications
† Nur für Forschungszwecke
*Der Begriff auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Sterilin Behälter, die unter Verwendung von Wasser und Farbstoff den Kriterien für die Dichtigkeitstests gemäß BS EN 14254 entsprechen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten kann dieser Test zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Sterilin Behälter unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Sterilin Behälter sind mit den passenden Verschlüssen bei Raumtemperatur und atmosphärischem Druck auslaufsicher.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin zertifizierte Universalbehälter – frei von RNase, DNase, humaner DNA und Pyrogenen