Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin zertifizierte Universalbehälter – frei von RNase, DNase, humaner DNA und Pyrogenen
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie den vielseitigsten Behälter mit einem Arbeitsvolumen von 25 ml. Ideal für die hohen Anforderungen an molekularbiologische und genomische Forschungsanwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 30APPRN/IRR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15857531
  • 278.00 CHF / 400 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
Dieser durchsichtige, robuste RNase-, DNase-, Human-DNA- und Pyrogen-freie Polypropylen-Behälter wurde unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die es zu einem unverzichtbaren Laborgerät machen. Mit einem Arbeitsvolumen von 25 ml und einer praktischen, selbstständigen konischen Basis eignet sich das Gerät ideal für eine Vielzahl allgemeiner Laboranwendungen, von der Probenhandhabung bis hin zu Zentrifugations-Anwendungen.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
  • ½ Quickstart-Kappe drehen für leichtere Handhabung
  • Extrem auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • 95 kPa-konform bei Umgebungstemperatur
  • Erhältlich in einfarbiger oder mit durchsichtiger blauer Graduierung und großem weißen Beschriftungsfeld
  • Max. RZB 9,500 x g
  • Praktischer, freistehender konischer Sockel
  • Chargennummer auf jedem Behälter zur Rückverfolgbarkeit
  • Aseptisch hergestellt unter Verwendung kontrollierter, automatisierter Reinraumprozesse oder steril durch Bestrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universalbehälter
Polypropylen
Steril
Polyethylen
94 mm
400/Cs.
Ja
Zylindrisch
25 mL
31mm
Ohne Beschriftung
9.500 × g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin zertifizierte Universalbehälter – frei von RNase, DNase, humaner DNA und Pyrogenen >
† Nur für Forschungszwecke
*Der Begriff auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Sterilin Behälter, die unter Verwendung von Wasser und Farbstoff den Kriterien für die Dichtigkeitstests gemäß BS EN 14254 entsprechen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten kann dieser Test zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Sterilin Behälter unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Sterilin Behälter sind mit den passenden Verschlüssen bei Raumtemperatur und atmosphärischem Druck auslaufsicher.