Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin zertifizierte Universalbehälter – frei von RNase, DNase, humaner DNA und Pyrogenen
Verwenden Sie den vielseitigsten Behälter mit einem Arbeitsvolumen von 25 ml. Ideal für die hohen Anforderungen an molekularbiologische und genomische Forschungsanwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 30APPRN
Beschreibung
Dieser durchsichtige, robuste RNase-, DNase-, Human-DNA- und Pyrogen-freie Polypropylen-Behälter wurde unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die es zu einem unverzichtbaren Laborgerät machen. Mit einem Arbeitsvolumen von 25 ml und einer praktischen, selbstständigen konischen Basis eignet sich das Gerät ideal für eine Vielzahl allgemeiner Laboranwendungen, von der Probenhandhabung bis hin zu Zentrifugations-Anwendungen.
- Frei von RNase, DNase, humaner DNA und Pyrogenen
- ½-Drehungen Quickstart-Kappe für einfache Handhabung
- Herausragende Auslaufsicherheit* – geprüft gemäß BS EN 14254 Anhang D
- 95 kPa konform bei Umgebungstemperatur
- Blank oder mit transparent-blauen Graduierungen und einem großen weißen Markierungspunkt erhältlich
- Maximaler RZB 9,500 x g
- Praktische, von allein standfähige konische Basis
- Rückverfolgbarkeit durch Losnummer auf jedem Behälter
- Aus aseptischer Herstellung unter kontrollierten, automatisierten Reinraumprozessen oder durch Bestrahlung steril erhältlich
Spezifikation
Universalbehälter | |
Polypropylen | |
Aseptisch | |
Polypropylen | |
31mm | |
Ohne Beschriftung | |
9,500 x G |
Ja | |
Zylindrisch | |
25 mL | |
Universalbehälter mit Qualitätssicherung | |
94 mm | |
400 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
† Nur für Forschungszwecke
*Der Begriff auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Sterilin Behälter, die unter Verwendung von Wasser und Farbstoff den Kriterien für die Dichtigkeitstests gemäß BS EN 14254 entsprechen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten kann dieser Test zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Sterilin Behälter unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Sterilin Behälter sind mit den passenden Verschlüssen bei Raumtemperatur und atmosphärischem Druck auslaufsicher.