Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
Schützen Sie Ihre Bänke und anderen Oberflächen gegen verschüttete Flüssigkeiten mit dem enorm saugfähigen Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard.
205.20 CHF - 312.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tischschutz |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 1,607612 ft. |
Breite (metrisch) | 0,49 m |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Extinktion | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Extinktion | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11359183
![]() |
Thermo Scientific™
BG50 |
BenchGuard | 400 ml/m2 | Rolle, 1 x 50 m | N/A | ||||||
11952568
![]() |
Thermo Scientific™
BG60/100 |
BenchGuard | 400 ml/m2 | 100 x Bögen | N/A | ||||||
11389183
![]() |
Thermo Scientific™
BG50E |
BenchGuard Extra | 800mL/m2 | Rolle, 1 x 50 m |
288.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11399183
![]() |
Thermo Scientific™
BG60E |
BenchGuard Extra | 800mL/m2 | 50 x Bögen |
253.00 CHF
50 Bögen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11709232
![]() |
Thermo Scientific™
BG60E |
BenchGuard Extra | 800mL/m2 | 50 x Bögen | N/A | ||||||
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Bänke und anderen Oberflächen gegen verschüttete Flüssigkeiten mit dem enorm saugfähigen Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard. Die saugfähige Auskleidung bietet auch ein Polster für Glaswaren bei versehentlichem Fallenlassen auf den Labortisch.
- Erhältlich mit der Aufnahmekapazität 400 ml/m2 und 800 ml/m2
- Kunststoff-beschichtet auf einer Seite zur Verhinderung von Durchweichen
- Erhältlich in Rollen- oder Blattform
- Rollen werden in einfach zu bedienenden Dispenserpackungen geliefert
Spezifikation
Tischschutz | |
1,607612 ft. | |
0,49 m |