Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
GREENER_CHOICE
Schützen Sie Ihre Bänke und anderen Oberflächen gegen verschüttete Flüssigkeiten mit dem enorm saugfähigen Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard.
Marke:  Thermo Scientific™ BG50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11359183
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Bänke und anderen Oberflächen gegen verschüttete Flüssigkeiten mit dem enorm saugfähigen Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard. Die saugfähige Auskleidung bietet auch ein Polster für Glaswaren bei versehentlichem Fallenlassen auf den Labortisch.
  • Erhältlich mit der Absorptionskapazität von 400 ml/m2 und 800 ml/m2
  • Auf einer Seite kunststoffbeschichtet, um ein Durchweichen zu verhindern
  • Erhältlich in Rollenform oder als Blätter
  • Rollen werden in anwenderfreundlichen Dispenserpackungen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tischschutz
1,607612 ft.
1,607612 ft.
BenchGuard
400 ml/m2
50 m
0,49 m
Rolle, 1 x 50 m
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard >