Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
GREENER_CHOICE
Schützen Sie Ihre Bänke und anderen Oberflächen gegen verschüttete Flüssigkeiten mit dem enorm saugfähigen Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard.
Marke:  Thermo Scientific™ BG50E
216.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11389183
  • 288.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Bänke und anderen Oberflächen gegen verschüttete Flüssigkeiten mit dem enorm saugfähigen Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard. Die saugfähige Auskleidung bietet auch ein Polster für Glaswaren bei versehentlichem Fallenlassen auf den Labortisch.
  • Erhältlich mit der Absorptionskapazität von 400 ml/m2 und 800 ml/m2
  • Auf einer Seite kunststoffbeschichtet, um ein Durchweichen zu verhindern
  • Erhältlich in Rollenform oder als Blätter
  • Rollen werden in anwenderfreundlichen Dispenserpackungen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tischschutz
1,607612 ft.
1,607612 ft.
BenchGuard Extra
800mL/m2
50 m
0,49 m
Rolle, 1 x 50 m
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard >