Learn More
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 606
Geeignet als saugfähiges Papier zum Schutz von Labortischen. Das weiße, hochabsorbierende Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier mit Gütegrad 606 ist mit einer einseitigen PE-Beschichtung versehen.
Marke: Fisherbrand™ 0606R00024
Beschreibung
Anwendungen:- Absorptionskapazität: 200 g/m2
- Schutz von Laborwerkbänken vor Säuren, toxischen, ätzenden und radioaktiven Flüssigkeiten, Glasschutz
- Zur Rückgewinnung kostbarer Material wie Edelmetallen
- Schutz und Einrichtung von Tierkäfigen
Spezifikation
Oberflächenschutzpapier | |
200 mL/m2 | |
0.49 m | |
Weiß | |
1 Rolle |
Papier | |
50 m | |
Polyethylen | |
Schutz von Laborwerkbänken vor Säuren, toxischen, ätzenden und radioaktiven Flüssigkeiten, Stoßschutz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 606 > 50 L x 0.49 m B
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur