Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml-Bijou-Behälter aus Polystyrol
GREENER_CHOICE
Lagern Sie Proben kleiner Volumina in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml-Bijou-Behältern aus Polystyrol.
Marke:  Thermo Scientific™ 129B
162.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11399133
  • 262.00 CHF / 700 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lagern Sie Proben kleiner Volumina in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml-Bijou-Behältern aus Polystyrol. Ideal für pädiatrische Proben und andere klinische Anwendungen mit kleinen Volumina geeignet. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Eigenschaften:
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Geeignet für die Zentrifugation bei 7.200 x g
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • Erhältlich mit Borsäure (0,09 g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
  • Erhältlich mit abnehmbarem Deckglas – ideal für die Arbeit an der Kultur intrazellulärer Organismen geeignet (z. B. Chlamydia trachomatis, Rickettsien usw.)
Hinweis:
Diese Behälter sind ausschließlich zur In-vitro-Verwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Zylindrisch
7 mL
Polyethylen
22,5 mm
Bedruckt
Polystyrol
Nicht steril
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. CE-Kennzeichnung entsprechend europäischer Richtlinie 98/79/EG.
Bijou
50,2 mm
700/Karton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM391540 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number129B
ChargennummerM406700 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number129B
ChargennummerM378330 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number129B
ChargennummerM438600 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number129B
ChargennummerM544670 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number129B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml-Bijou-Behälter aus Polystyrol >