Learn More
Integra Biosciences™ Vacusip Absaugsystem
Zum praktischen und kostengünstigen Entsorgen von Überständen oder überschüssigen Flüssigkeiten konzipiert. Das Integra Biosciences™ Vacusip Saugsystem ist ein kompaktes und sofort einsatzbereites Vakuum-Absaugsystem mit integrierter Vakuumpumpe zum Absaugen kleiner Flüssigkeitsmengen.
Marke:  Integra Biosciences™ 159010
Artikelnummer. 11747312
  • 1110.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eliminiert lästige Handhabung und das Risiko einer Kontamination des Hausvakuumsystems
  • VACUSIP ist eine gebrauchsfertige Lösung
  • Für den sofortigen Einsatz ist keine Installation oder zusätzliche Ausrüstung notwendig
  • Die integrierte Pumpe läuft leise und stoppt automatisch, sobald das Vakuum errichtet wurde
  • Der Austausch einer befüllten Sammelflasche von VACUSIP ist sauber und einfach
  • VACUSIP ist klein, kompakt und passt auf jeden Arbeitstisch.
  • Durch seine Unabhängigkeit von einer externen Vakuumquelle oder Stromversorgung kann bei Bedarf jederzeit der Standort gewechselt werden
  • Beim Arbeiten an einer Sicherheitswerkbank sollte nur ein Minimum an Schläuchen und Kabeln benötigt werden
  • Durch die wiederaufladbare Batterie benötigt VACUSIP kein Stromkabel
  • Ein hydrophober Filter schützt die Einheit vor Schäden und Kontamination durch Aerosole und Flüssigkeiten.
  • Für eine einfache Dekontamination können alle Teile autoklaviert werden, die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen
Anwendungen umfassen Ansaugen und Entfernen von:
  • Kleinen Flüssigkeitsvolumen aus Mikrozentrifugenröhrchen oder Mikrotiterplatten.
  • Überstände nach Zentrifugationsschritten (z. B. RNA/DNA-Extraktion)
  • Reinigungslösungen in Western Blots und ELISA
  • Verbleibende Reagenzienmengen
  • Puffer von Western-Blot-Streifen
  • Überschüssige Flüssigkeit von Objektträgern und Petrischalen
  • Bakterielle Lösungen
  • Zellfärbungslösungen
Spezifikation
Spezifikation
Ansaugung kleiner Flüssigkeitsmengen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Integra Biosciences™ Vacusip Absaugsystem > 100-240VAC