Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Liquid Thief
Bel-Art™ Sterilware™ Liquid Thief entnimmt eine Probe mit einem einfachen Zug am Griff und lässt sich dann leicht in ein Gefäß dispensieren.
294.00 CHF - 374.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Liquid Sampler |
---|---|
Material | HDPE |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Sterilität | Steril |
Menge | 20/Packung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16652824
|
Bel-Art™
F37871-0500 |
100 mL | 50 cm |
294.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16662824
|
Bel-Art™
F37871-1000 |
190 mL | 100 mm |
374.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ideal für die Probenahme von Wasser und anderen Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität; Durchmesser der Spitzenbohrung 0,15 cm (1/16 in.)
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien
- Sichere Anwendung im Lebensmittel-, Pharmazeutika- und Kosmetika-Bereich
- Thief aus Polyethylen hohe Dichte (HDPE) ist einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
- Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
- Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
- Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
- Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Liquid Sampler | |
Not Autoclavable | |
20/Packung |
HDPE | |
Steril |