Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Liquid Thief
Bel-Art™ Sterilware™ Liquid Thief entnimmt eine Probe mit einem einfachen Zug am Griff und lässt sich dann leicht in ein Gefäß dispensieren.
Marke: Bel-Art™ F37871-0500
279.30 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für die Probenahme von Wasser und anderen Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität; Durchmesser der Spitzenbohrung 0,15 cm (1/16 in.)
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien
- Sichere Anwendung im Lebensmittel-, Pharmazeutika- und Kosmetika-Bereich
- Thief aus Polyethylen hohe Dichte (HDPE) ist einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
- Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
- Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
- Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
- Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Liquid Sampler | |
Not Autoclavable | |
100 mL | |
20/Packung | |
50 cm |
HDPE | |
3,4 oz. | |
Steril | |
19 3/4 Zoll |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13