Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Liquid Thief
Bel-Art™ Sterilware™ Liquid Thief entnimmt eine Probe mit einem einfachen Zug am Griff und lässt sich dann leicht in ein Gefäß dispensieren.
Marke:  Bel-Art™ F37871-1000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16662824
  • 374.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
  • Ideal für die Probenahme von Wasser und anderen Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität; Durchmesser der Spitzenbohrung 0,15 cm (1/16 in.)
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien
  • Sichere Anwendung im Lebensmittel-, Pharmazeutika- und Kosmetika-Bereich
  • Thief aus Polyethylen hohe Dichte (HDPE) ist einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
  • Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
  • Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
  • Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Liquid Sampler
Not Autoclavable
190 mL
20/Packung
100 mm
HDPE
6,4 oz.
Steril
39 3/8 Zoll
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Sterilware™ Liquid Thief > 190 ml