Learn More
Contec™ Sterile Polynit Heatseal LE-Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sterile Contec™ Polynit Heatseal LE-Wischtücher sind aus 100 % laufmaschenfreiem Interlock-Strick-Polyester mit niedrigem Endotoxingehalt und versiegelten Kanten hergestellt
471.00 CHF - 482.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch
Material Polyester-Gestrick
Farbe Weiß
Kanten Versiegelte Kanten
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16585360
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
LWLE0001
9 x 9 in. 10 Tücher/Beutel, 50 Beutel/Karton
482.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16595360
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
LWLE0002
12 x 12 in. 10 Wischtücher/Beutel, 36 Beutel/Karton
471.00 CHF
360 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Produktmerkmale und Vorteile
  • Empfohlen für Produktkontaktbereiche in Umgebungen der Klasse A/B oder ISO-Klasse 5
  • 100 % gewaschene, gestrickten Polyester erzeugen sehr geringe Mengen an Partikeln und Fasern
  • Laserversiegelte Kanten verringern Faserbildung am Rand des Wischtuchs
  • Zertifizierter Endotoxingehalt von <1 EU pro Wischtuch, wodurch sie für den Einsatz in Produktkontaktbereichen geeignet sind
  • Durch die geringere Anzahl an Wischtüchern pro Beutel wird Abfall vermieden
Spezifikation
Spezifikation
Wischtuch
Weiß
Steril
Polyester-Gestrick
Versiegelte Kanten
A/B
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Sterile Polynit Heatseal LE-Wischtücher