Learn More
Contec™ Sterile Polynit Heatseal LE-Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sterile Contec™ Polynit Heatseal LE-Wischtücher sind aus 100 % laufmaschenfreiem Interlock-Strick-Polyester mit niedrigem Endotoxingehalt und versiegelten Kanten hergestellt
Marke:  Contec™ LWLE0001
342.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16585360
  • 482.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
Produktmerkmale und Vorteile
  • Empfohlen für Produktkontaktbereiche in Umgebungen der Klasse A/B oder ISO-Klasse 5
  • 100 % gewaschenes, gestricktes Polyester erzeugt sehr geringe Mengen an Partikeln und Fasern
  • Laserversiegelte Kanten verringern Faserbildung am Rand des Wischtuchs
  • Zertifizierter Endotoxingehalt von <1 EU pro Wischtuch, wodurch sie für den Einsatz in Produktkontaktbereichen geeignet sind
  • Durch die geringere Anzahl an Wischtüchern pro Beutel wird Abfall vermieden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wischtuch
23 cm
23 cm
Weiß
9 x 9 in.
Steril
9 in.
9 in.
Polyester-Gestrick
Versiegelte Kanten
10 Tücher/Beutel, 50 Beutel/Karton
A/B
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1131134-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/05/2025 Catalog NumberLWLE0001
Chargennummer1026660-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/05/2025 Catalog NumberLWLE0001
Chargennummer927929-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/07/2024 Catalog NumberLWLE0001
Chargennummer910249-0-0-1 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/05/2023 Catalog NumberLWLE0001
Chargennummer920959-0-0-1 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/06/2022 Catalog NumberLWLE0001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Sterile Polynit Heatseal LE-Wischtücher > Abmessungen: 9 x 9 in; Menge: 50 Beutel/Karton