Learn More
Contec™ Sterile Polynit Heatseal LE-Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sterile Contec™ Polynit Heatseal LE-Wischtücher sind aus 100 % laufmaschenfreiem Interlock-Strick-Polyester mit niedrigem Endotoxingehalt und versiegelten Kanten hergestellt
Marke:  Contec™ LWLE0002
334.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16595360
  • 471.00 CHF / 360 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
Produktmerkmale und Vorteile
  • Empfohlen für Produktkontaktbereiche in Umgebungen der Klasse A/B oder ISO-Klasse 5
  • 100 % gewaschenes, gestricktes Polyester erzeugt sehr geringe Mengen an Partikeln und Fasern
  • Laserversiegelte Kanten verringern Faserbildung am Rand des Wischtuchs
  • Zertifizierter Endotoxingehalt von <1 EU pro Wischtuch, wodurch sie für den Einsatz in Produktkontaktbereichen geeignet sind
  • Durch die geringere Anzahl an Wischtüchern pro Beutel wird Abfall vermieden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wischtuch
30 cm
30 cm
Weiß
12 x 12 in.
Steril
12 in.
12 in.
Polyester-Gestrick
Versiegelte Kanten
10 Wischtücher/Beutel, 36 Beutel/Karton
A/B
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer938844-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/10/2022 Catalog NumberLWLE0002
Chargennummer885354-0-0-1 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/05/2022 Catalog NumberLWLE0002
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Sterile Polynit Heatseal LE-Wischtücher > Abmessungen: 12 x 12 in; Menge: 36 Beutel/Karton