Learn More
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 10 μl
Holt ein Inokulum aus der Kultur der Mikroorganismen.
32.45 CHF - 505.00 CHF
Spezifikation
Volumen 10 μl
Farbe Blau
Länge (angloamerikanisch) Griff 7,87 in.
Länge (metrisch) Griff 200 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
15702115
Unterlagen ansehen
Microspec™
A4G
50 Beutel zu je 20 Stück Microseal-Beutel Gammabestrahlt
50.90 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15772105
Unterlagen ansehen
Microspec™
A1
16000 Kunststofffläschchen Nicht steril Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15782105
Unterlagen ansehen
Microspec™
A1G
800 Beutel zu je 20 Stück Microseal-Beutel Steril Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15792105
Unterlagen ansehen
Microspec™
A4
50 Beutel mit je 20 Stück Microseal-Beutel Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
32.45 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochschlagfestem Polystyrol
  • Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
  • Einwegprodukt
  • Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Mittlere Steifigkeit
  • Kulturschleifen (Länge: 200 mm)
  • Glatte Kanten, um ein Einreißen und Einhaken in Agar zu vermeiden
  • Volumen: 10 μ l
  • Farbe: Blau
Spezifikation
Spezifikation
10 μl
Blau
7,87 in.
200 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 10 μl