Learn More
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 10 μl
Holt ein Inokulum aus der Kultur der Mikroorganismen.
Marke: Microspec™ A1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
- Einwegprodukt
- Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
- Mittlere Steifigkeit
- Kulturschleifen (Länge: 200 mm)
- Glatte Kanten, um ein Einreißen und Einhaken in Agar zu vermeiden
- Volumen: 10 μ l
- Farbe: Blau
Spezifikation
Nein | |
0,163 in. | |
3,54 bis 3,94 in. | |
Chrom-Nickel-Draht | |
Blau | |
Drahtschlaufengriff | |
7,87 in. | |
16000 | |
Ja |
10 μl | |
4,15 mm | |
90 bis 100 mm | |
Nicht steril | |
Kunststoffsubstrat-Ringe | |
25 Drahtschleifen in einem Fläschchen | |
200 mm | |
Kunststofffläschchen |