Learn More
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 10 μl
Holt ein Inokulum aus der Kultur der Mikroorganismen.
Marke:  Microspec™ A4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15792105
  • 32.45 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochschlagfestem Polystyrol
  • Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
  • Einwegprodukt
  • Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Mittlere Steifigkeit
  • Kulturschleifen (Länge: 200 mm)
  • Glatte Kanten, um ein Einreißen und Einhaken in Agar zu vermeiden
  • Volumen: 10 μ l
  • Farbe: Blau
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0,18 in.
7,87 in.
Hochschlagfestes Polystyrol
Blau
7,87 in.
50 Beutel mit je 20 Stück
Ja
10 μl
4,5 mm
200 mm
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Kunststoffsubstrat-Ringe
200 mm
Microseal-Beutel
Name des Produkts
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 10 μl > 1000/Packung.; Microseal-Packung mit 20, aseptisch