Learn More
Microspec™ Plastic Culture Loop
Microseal pouches of sterile plastic culture loops.
Marke: Microspec™ A2G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 12,000 Plastic Culture Loops
- Microseal Pouch of 20
- 200 mm length
- Sterile EtO
Spezifikation
Single-use | |
7.8 in. | |
Plastic | |
Standard | |
Inoculating Loop |
10 μl | |
200 mm | |
Steril | |
Blau | |
Nicht autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Plastic Culture Loop > Volume: 10 uL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur