Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Komponenten Stopfen
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie ist eine Reihe von Crimp-Top-Fläschchen, Gummistopfen und Dichtungen, die gebrauchsfertig sterilisiert und ab Lager lieferbar sind.
588.00 CHF - 623.00 CHF
Spezifikation
Material | Aluminium |
---|---|
Sterilität | Steril |
Produktlinie | Wheaton CompletePAK |
Verschlusstyp | Sterile Flip-Dichtung |
Zertifizierung/Konformität | USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI) |
Product Code | Brand | Verschlussgröße | Farbe (Dichtung) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Verschlussgröße | Farbe (Dichtung) | Price | Quantity & Availability | |||||
16287290
|
DWK Life Sciences
W986009-S |
13 mm | Rot | N/A | ||||||
16297290
|
DWK Life Sciences
W986010-S |
13 mm | Blau | N/A | ||||||
16207300
|
DWK Life Sciences
W986011-S |
20 mm | Rot | N/A | ||||||
16217300
|
DWK Life Sciences
W986012-S |
20 mm | Blau | N/A | ||||||
Description
- Sterile
- Flip-off Seal
Certifications
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
Specifications
Aluminium | |
Wheaton CompletePAK | |
USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI) |
Steril | |
Sterile Flip-Dichtung |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Komponenten Stopfen