Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Komponenten Stopfen
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie ist eine Reihe von Crimp-Top-Fläschchen, Gummistopfen und Dichtungen, die gebrauchsfertig sterilisiert und ab Lager lieferbar sind.
Marke:  DWK Life Sciences W986011-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16207300
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Steril
  • Flip-Off-Verschluss
Certifications
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Steril
Wheaton CompletePAK
USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI)
5 oder 10 ml Serumfläschchen
Aluminium
220
Sterile Flip-Dichtung
20 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Komponenten Stopfen > Rote 20 mm-Flip-Dichtung