Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Komponenten Stopfen
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie ist eine Reihe von Crimp-Top-Fläschchen, Gummistopfen und Dichtungen, die gebrauchsfertig sterilisiert und ab Lager lieferbar sind.
Marke: DWK Life Sciences W986010-S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril
- Flip-Off-Verschluss
Certifications
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
Spezifikation
Blau | |
Steril | |
Wheaton CompletePAK | |
USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI) | |
2 ml Serumfläschchen |
Aluminium | |
230 | |
Sterile Flip-Dichtung | |
13 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Komponenten Stopfen > Blaue 13 mm-Flip-Dichtung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur