Learn More
Texwipe™ Sterile Dry Collection and Transport System
Sterile ready-to-use units for the collection and transport of bacteriological specimens.
540.29 CHF - 1970.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Zertifikate über Bestrahlung und Konformität |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Diagnostische Probenahme, Umweltüberwachung, DNA-Probenahme, Oberflächenprobenahme |
Grifffarbe | Weiß |
Produkttyp | Reinraumtupfer |
Länge (angloamerikanisch) Griff | 5,276 in. |
Produktcode | Marke | Spitzenmaterial | Länge (metrisch) Kopf | Breite (metrisch) Kopf | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenmaterial | Länge (metrisch) Kopf | Breite (metrisch) Kopf | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17238879
|
Texwipe™
STX705PT |
Baumwolle | 18,2mm | 7mm |
1970.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16517349
|
Texwipe™
STX705PT |
Baumwolle | 18,2mm | 7mm | N/A | N/A | N/A | |||||
17288879
|
Texwipe™
STX764T |
Polyester | 17mm | 4,6mm |
1325.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17166199
|
Texwipe™
STX764T |
Polyester | 17mm | 4,6mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Designed to maintain integrity of both sample collection and sample transport to the lab.- Constructed from 100% USP-grade spun cotton or 100% USP-grade spun polyester
- Swabs are bonded securely to a flexible polystyrene shaft by an aqueous-based adhesive
- 155mm (6.1 in.)long swabs enable access to hard-to-reach sampling sites
- Medical-grade LDPE molded cap securely holds handle for safety and sterility while sampling
- Tamper evident seal ensures sterility at point-of-use
- 1mm thick medical-grade polypropylene tube with seamless molded round-bottom design
- Cap rings ensure tight seal and protect against contamination during transport
- Packaging labeled for global use
- Gamma irradiated to a Sterility Assurance Level of 10-6 in accordance with ANSI/AAMI/ISO 11137
- Lot code and expiration date clearly marked on each tube
- Certificates of Irradiation and Compliance attached to each case confirm irradiation dose met specifications
Bestellinformation
1 swab/tube; 100 tubes/box; 5 boxes/case
Spezifikation
Zertifikate über Bestrahlung und Konformität | |
Weiß | |
5,276 in. | |
Klebstoff auf wässriger Basis |
Diagnostische Probenahme, Umweltüberwachung, DNA-Probenahme, Oberflächenprobenahme | |
Reinraumtupfer | |
134mm | |
Polystyrol |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ Sterile Dry Collection and Transport System