Learn More
Texwipe™ Sterile Dry Collection and Transport System
Sterile ready-to-use units for the collection and transport of bacteriological specimens.
Marke:  Texwipe™ STX705PT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16517349
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt, um die Zuverlässigkeit der Probennahme und des Probentransports zum Labor zu gewährleisten.
  • Hergestellt aus 100 % USP-gesponnener Baumwolle oder 100 % USP-gesponnenem Polyester
  • Die Tupfer sind durch einen Klebstoff auf wässriger Basis sicher mit einem flexiblen Polystyrolschaft verbunden
  • 155 mm lange Tupfer ermöglichen den Zugriff auf schwer erreichbare Probenahmestellen
  • Die für medizinische Zwecke geeignete geformte LDPE-Kappe hält den Griff für Sicherheit und Sterilität während der Probenahme
  • Die manipulationssichere Dichtung gewährleistet Sterilität am Anwendungsort
  • 1 mm dickes Polypropylen-Röhrchen in medizinischer Qualität mit nahtlosem, geformtem rundem Boden
  • Die Kappenringe gewährleisten eine dichte Abdichtung und schützen vor Kontamination während des Transports
  • Verpackung für den weltweiten Einsatz beschriftet
  • Gammabestrahlt bis zu einer Sterilitätssicherungsstufe von 10 bis 6 Zoll gemäß ANSI/AAMI/ISO 11137
  • Chargencode und Verfallsdatum sind auf jedem Röhrchen deutlich gekennzeichnet
  • Die jedem Karton beigefügten Zertifikate über Bestrahlung und Konformität bestätigen, dass die Bestrahlungsdosis den Spezifikationen entspricht
Bestellinformation
1 swab/tube; 100 tubes/box; 5 boxes/case
Spezifikation
Spezifikation
Zertifikate über Bestrahlung und Konformität
Weiß
0,717 in.
134mm
0,276 in.
Klebstoff auf wässriger Basis
Baumwolle
Diagnostische Probenahme, Umweltüberwachung, DNA-Probenahme, Oberflächenprobenahme
Reinraumtupfer
5,276 in.
18,2mm
7mm
Polystyrol
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ Sterile Dry Collection and Transport System > Kopfmaterial: Baumwolle: Abmessungen (BxL): 7 x 18,2mm