Learn More
Texwipe™ Sterile Dry Collection and Transport System
Sterile ready-to-use units for the collection and transport of bacteriological specimens.
Marke: Texwipe™ STX764T
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Entwickelt, um die Zuverlässigkeit der Probennahme und des Probentransports zum Labor zu gewährleisten.- Hergestellt aus 100 % USP-gesponnener Baumwolle oder 100 % USP-gesponnenem Polyester
- Die Tupfer sind durch einen Klebstoff auf wässriger Basis sicher mit einem flexiblen Polystyrolschaft verbunden
- 155 mm lange Tupfer ermöglichen den Zugriff auf schwer erreichbare Probenahmestellen
- Die für medizinische Zwecke geeignete geformte LDPE-Kappe hält den Griff für Sicherheit und Sterilität während der Probenahme
- Die manipulationssichere Dichtung gewährleistet Sterilität am Anwendungsort
- 1 mm dickes Polypropylen-Röhrchen in medizinischer Qualität mit nahtlosem, geformtem rundem Boden
- Die Kappenringe gewährleisten eine dichte Abdichtung und schützen vor Kontamination während des Transports
- Verpackung für den weltweiten Einsatz beschriftet
- Gammabestrahlt bis zu einer Sterilitätssicherungsstufe von 10 bis 6 Zoll gemäß ANSI/AAMI/ISO 11137
- Chargencode und Verfallsdatum sind auf jedem Röhrchen deutlich gekennzeichnet
- Die jedem Karton beigefügten Zertifikate über Bestrahlung und Konformität bestätigen, dass die Bestrahlungsdosis den Spezifikationen entspricht
Bestellinformation
1 swab/tube; 100 tubes/box; 5 boxes/case
Spezifikation
Zertifikate über Bestrahlung und Konformität | |
Weiß | |
0,669 in. | |
134mm | |
0,181 in. | |
Klebstoff auf wässriger Basis | |
Polyester |
Diagnostische Probenahme, Umweltüberwachung, DNA-Probenahme, Oberflächenprobenahme | |
Reinraumtupfer | |
5,276 in. | |
17mm | |
4,6mm | |
Polystyrol |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ Sterile Dry Collection and Transport System > Kopfmaterial: Polyester: Abmessungen (BxL): 4,6 x 17mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur