Learn More
Contec™ Sterile Denatured Ethanol, 70%
Mischung aus 70 % v/v denaturiertem Ethanol mit30 % gereinigtem Wasser. Contec™ Steriler Alkohol mit niedrigem Endotoxingehalt, 70 % ist 0.2 Mikrometer gefiltert.
215.00 CHF - 325.00 CHF
Produktcode | Marke | Behältertyp | Menge | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Behältertyp | Menge | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16625544
![]() |
Contec™
SBT0570DEW |
Zerstäuberpistolenflasche | 8 x 0.5 L |
215.00 CHF
8 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15587171
![]() |
Contec™
SBT170DEW |
Zerstäuberpistolenflasche | 6/Karton | 70 % Ethanol in 30 % WFI |
325.00 CHF
6 Flaschen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
15527171
![]() |
Contec™
SBC570DE |
Capped Bottle | 2 x 5 L | 70% (v/v) Ethanol in 30% Purified Water |
217.00 CHF
2 Flaschen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschreibung
- Guaranteed endotoxin levels of <0.25EU/mL make it ideal for use in product contact areas
- GMP manufactured under Grade A laminar flow air flow in a Grade C cleanroom ensures the alcohol, container and packaging are free from contamination and particulates
- Trigger spray and bag in bottle protected system prevents bottle contents from becoming contaminated during use
- Bottles can be completely emptied eliminating wastage so no need to discard unused product during shelf life
- Trigger spray can be set to jet or spray - large droplet size reduces the risk of inhalation and provides good surface coverage
- Double/triple bagged packed in linear tear packaging so each bag is easy to open even when wearing gloves
- Sterile via gamma irradiation so suitable for use in Grade A and B cleanrooms
Spezifikation
Not Applicable | |
Steril |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- CONTEC STERILE DENATURED ETHANOL WITH WFI
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P411-Bei Temperaturen von nicht mehr als °C/°F aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, propan-2-ol
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Sterile Denatured Ethanol, 70%