Learn More
Contec™ Sterile Denatured Ethanol, 70%
BIOPHARMA
Mischung aus 70 % v/v denaturiertem Ethanol mit30 % gereinigtem Wasser. Contec™ Steriler Alkohol mit niedrigem Endotoxingehalt, 70 % ist 0.2 Mikrometer gefiltert.
Marke:  Contec™ SBC570DE
150.99 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15527171
  • 217.00 CHF / 2 Flaschen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Endotoxingehalt <0.25 EU/ml
  • Eignet sich für die Verwendung in Bereichen, die mit Produkt in Kontakt kommen
  • GMP, hergestellt unter Luftstrom des Gütegrades A in einem Reinraum des Gütegrades C
  • Gewährleistet, dass Alkohol, Behälter und Verpackung frei von Verunreinigungen und Partikeln sind
  • Denaturiert mit IPA, damit der gesamte Alkohol vollständig rückstandsfrei abblinkt
  • Sprühpistole und Bag-in-Bottle-Flaschenschutzsystem (Flasche im Beutel verpackt)
  • Die Sprühpistole kann auf Strahl oder Sprühnebel eingestellt werden
  • Steril durch Gammabestrahlung
  • Verhindert eine Kontamination des Flascheninhalts während des Gebrauchs
  • Die große Tröpfchengröße verringert das Inhalationsrisiko und sorgt für gute Flächendeckung
  • Erleichtert die Transferdesinfektion in Reinräume
  • Geeignet für Reinräume des Gütegrades A und B
Spezifikation
Spezifikation
Denaturiertes Ethanol
Not Applicable
Farblos
70% denaturiertes Ethanol mit gereinigtem Wasser
Capped Bottle
Limited-use
Yes
5 l
Flüssig
Steril
Klar
70% (v/v) Ethanol in 30% Purified Water
Sterilisiert durch Gammabestrahlung bei mindestens 25kGy
Gefiltert
2 x 5 L
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P411-Bei Temperaturen von nicht mehr als °C/°F aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, propan-2-ol