Learn More
Contec™ Sterile Denatured Ethanol, 70%
Mischung aus 70 % v/v denaturiertem Ethanol mit30 % gereinigtem Wasser. Contec™ Steriler Alkohol mit niedrigem Endotoxingehalt, 70 % ist 0.2 Mikrometer gefiltert.
Marke: Contec™ SBT170DEW
146.36 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- 0,2 Mikrometer gefiltert, befüllt in einer Umgebung der Klasse A
- Endotoxin-Gehalt: 0,25 EU/ml
- Sterilisierung durch Gammabestrahlung
- Keine anderen Denaturierungsmittel als IPA
- Geeignet für die Verwendung in Produktkontaktbereichen
- Vollständig rückstandsfrei
- Verhindert, dass der Flascheninhalt kontaminiert wird
- Erleichtert die Transferdesinfektion in hochwertige Bereiche
- Dreifach in linearer Abreißverpackung aus Polyethylen verpackt
Anwendungen:
- Entfernt Verunreinigungen physisch von Reinraumoberflächen
Spezifikation
Ethylalkohol | |
Not Applicable | |
Farblos | |
Klar | |
70 % Ethanol in 30 % WFI | |
Limited-use | |
Yes | |
6/Karton |
Liquid Spray | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Denaturiertes Ethanol und WFI (Wasser für Injektionszwecke) | |
Zerstäuberpistolenflasche | |
Gefiltert | |
Zur Sterilisation von Oberflächen in Reinräumen | |
1 l |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P411-Bei Temperaturen von nicht mehr als 40°C/°F aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ETHANOL, PROPAN-2-OL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
241102938 | Qualitätsbescheinigung | 13/03/2025 | SBT170DEW |
241002916 | Qualitätsbescheinigung | 24/01/2025 | SBT170DEW |
241002896 | Qualitätsbescheinigung | 14/12/2024 | SBT170DEW |
240802868 | Qualitätsbescheinigung | 04/12/2024 | SBT170DEW |
240902887 | Qualitätsbescheinigung | 04/12/2024 | SBT170DEW |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %