Learn More
Ecolab™ Klercide™ 70/30 Denatured Ethanol Blended with WFI
For use in effective disinfection procedure. Ecolab™ Klercide™ 70/30 Denatured Ethanol Blended with WFI is sterilised by gamma irradiation.
Marke: Ecolab™ 3078360
448.96 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Available as either 70/30 Isopropyl Alcohol (IPA) or Denatured Ethanol blended with water for injection (WFI) or deionized water
- Also available as 60% Isopropyl alcohol or Propan-1-ol and Denatured Ethanol, both blended with WFI
- Use pharma grade alcohol in blend
- Cleanroom processed, 0.2 micron filtered and terminally sterilized by gamma irradiation
- Available as spray systems fitted with SteriShield Delivery System, which ensures sterility of contents is preserved throughout use, aerosols, a stream aerosol or in 5L capped container
- Available with complete supporting documentation
Spezifikation
Alkohol | |
Gefiltert | |
Desinfektionsverfahren | |
1 L |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Klercide 70/30 Denatured Ethanol
Signalwort
- Gefahr||
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, 2-methylpropan-2-ol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ecolab™ Klercide™ 70/30 Denatured Ethanol Blended with WFI > Klercide 70/30 Denatured Ethanol Blended with WFI
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur