Learn More
Contec™ Sterile CyChlor
BIOPHARMA
Gebrauchsfertig und wirksam gegen Bakterien sowie Hefen in nur 3 Minuten. Contec™ Sterile CyChlor Solution ist ein neues Desinfektionsmittel für ein breites Anwendungsspektrum und wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt.
179.00 CHF - 205.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionsmittel
Form Flüssig
pH 3 bis 6
Sterilität Steril
Aussehen Farblos
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15959875
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Contec™
SBC100CC
1 l
179.00 CHF
6 Flaschen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15969875
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Contec™
SBC500CC
5 l
205.00 CHF
2 Flaschen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Wirksamkeit in einem breiten Spektrum in nur 3 Minuten spart Zeit bei der Biodekontamination
  • Gefiltert auf 0.2 Mikrometer und in einer Umgebung der Klasse A befüllt, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
  • Geeignet für Reinräume der Klassen A und B
Spezifikation
Spezifikation
Desinfektionsmittel
3 bis 6
Farblos
Reinräume der Klassen A und B
Fluid
Begrenzte Nutzung
No
Flüssig
Steril
Nicht autoklavierbar
Klar
Behälter mit Deckel
Gefiltert
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Sterile CyChlor