Learn More
Contec™ Sterile CyChlor
Gebrauchsfertig und wirksam gegen Bakterien sowie Hefen in nur 3 Minuten. Contec™ Sterile CyChlor Solution ist ein neues Desinfektionsmittel für ein breites Anwendungsspektrum und wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt.
Marke: Contec™ SBC500CC
153.26 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Wirksamkeit in einem breiten Spektrum in nur 3 Minuten spart Zeit bei der Biodekontamination
- Gefiltert auf 0.2 Mikrometer und in einer Umgebung der Klasse A befüllt, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
- Geeignet für Reinräume der Klassen A und B
Spezifikation
Desinfektionsmittel | |
3 bis 6 | |
Farblos | |
Reinräume der Klassen A und B | |
Fluid | |
Begrenzte Nutzung | |
No | |
5 l |
Flüssig | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Klar | |
Behälter mit Deckel | |
Gefiltert | |
2/Karton |