Learn More
Contec™ Sterile CyChlor
BIOPHARMA
Gebrauchsfertig und wirksam gegen Bakterien sowie Hefen in nur 3 Minuten. Contec™ Sterile CyChlor Solution ist ein neues Desinfektionsmittel für ein breites Anwendungsspektrum und wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt.
Marke:  Contec™ SBC100CC
132.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15959875
  • 179.00 CHF / 6 Flaschen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Beschreibung
  • Die Wirksamkeit in einem breiten Spektrum in nur 3 Minuten spart Zeit bei der Biodekontamination
  • Gefiltert auf 0.2 Mikrometer und in einer Umgebung der Klasse A befüllt, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
  • Geeignet für Reinräume der Klassen A und B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Desinfektionsmittel
3 bis 6
Farblos
Reinräume der Klassen A und B
Fluid
Begrenzte Nutzung
No
1 l
Flüssig
Steril
Nicht autoklavierbar
Klar
Behälter mit Deckel
Gefiltert
6/Karton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer240502749 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog NumberSBC100CC
Chargennummer231202634 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/03/2024 Catalog NumberSBC100CC
Chargennummer221202273 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/08/2023 Catalog NumberSBC100CC
Chargennummer220702151 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/06/2023 Catalog NumberSBC100CC
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Sterile CyChlor > Kapazität: 1 l, Behälter mit Deckel