Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Probenflaschen (Volumen: 250 ml)
Ideal für die Wasserprobenahme für mikrobiologische oder chemische Analysen
Marke:  Microspec™ P2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15742145
  • 129.00 CHF / 140 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Probenahme, Toxizitätstests, Legionella Spp., pathogene und Indikatorarten
  • Squat-Flaschen erleichtern die Probenahme an niedrigen Abflussstellen
  • Verfügt über einen weiten Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
  • Verschlusskappen sind manipulationssicher
  • Stabil auf dem Labortisch
  • Rechteckig, um begrenzten Stauraum optimal zu nutzen
  • Squat-Flasche für einfache Probenahme
  • Weiter Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
  • Nicht mittig angeordneter Hals zur Unterstützung der Probenahme in dicht sitzenden Auslässen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Microspec™ Sterile Cribbar Probenflaschen (Volumen: 250 ml) > EDTA; Verschlussfarbe: Weiß; nicht vordosiert