Learn More
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Einweglabormäntel
Zum einmaligen Gebrauch für ausgezeichneten Komfort und Schutz. Der sterile BioClean-D™ Einweg-Laborkittel verfügt über Druckknöpfe, einen Belüftungsschlitz am Rücken und drei Taschen. Durch Gammabestrahlung sterilisiert.
388.00 CHF
Spezifikation
Material | CleanTough™ Stoff |
---|---|
Farbe | Weiß |
Stulpenform | Offen |
Sterilität | Steril |
Anzahl Taschen | 3 |
Produktcode | Marke | Größe | Größe (metrisch) Brustkorb | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Größe (metrisch) Brustkorb | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15218298
|
Nitritex™
S-BDLC-S |
Klein | 838,2 bis 914,4 mm |
388.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15258298
|
Nitritex™
S-BDLC-2XL |
Größe 2X | 1143 bis 1219,2 mm |
388.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15238298
|
Nitritex™
S-BDLC-L |
Groß | 914.4 bis 990.6 mm |
388.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15228298
|
Nitritex™
S-BDLC-M |
Mittel | 838,2 bis 914,4 mm |
388.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15248298
|
Nitritex™
S-BDLC-XL |
Extragroß | 1066,8 bis 1143 mm |
388.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Zum einmaligen Gebrauch für ausgezeichneten Komfort und Schutz.Der sterile BioClean-D™ Einweg-Laborkittel verfügt über Druckknöpfe, einen Belüftungsschlitz am Rücken und drei Taschen.Durch Gammabestrahlung sterilisiert.
- Druckknopfleiste, offene Manschette & Rückenschlitz sowie drei Taschen
- Außergewöhnlicher Komfort und Schutz
- Einmal-Kleidungsstück
- Sorgfältig untersucht, entwickelt und konstruiert
- Kompatibel für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 4
- Wenig fusselnd und langlebig
- IPA-resistente Tinte sorgt dafür, dass Beutel mit Reinigungs- oder Sterilisationsflüssigkeiten abgewischt werden können, ohne dass eine Kreuzkontamination durch Druckfarben zu befürchten ist
Spezifikation
CleanTough™ Stoff | |
Offen | |
3 | |
Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 30 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (30 Stück) |
Weiß | |
Steril | |
ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |