Learn More
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Einweglabormäntel
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe (metrisch) Brustkorb:
1066,8 bis 1143 mm
1143 bis 1219,2 mm
838,2 bis 914,4 mm
914.4 bis 990.6 mm
Beschreibung
Zum einmaligen Gebrauch für ausgezeichneten Komfort und Schutz.Der sterile BioClean-D™ Einweg-Laborkittel verfügt über Druckknöpfe, einen Belüftungsschlitz am Rücken und drei Taschen.Durch Gammabestrahlung sterilisiert.
- Druckknopfverschluss, offenes Bündchen & Schlitz hinten und drei Taschen
- Hervorragender Komfort und Schutz
- Einwegkleidung
- Sorgfältig recherchiert, entwickelt & hergestellt
- Kompatibel für die Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4
- Fusselarm & langlebig
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Laborkittel |
Größe | Extragroß |
Material | CleanTough™ Stoff |
Farbe | Weiß |
Stulpenform | Offen |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Anzahl Taschen | 3 |
Größe (metrisch) Brustkorb | 1066,8 bis 1143 mm |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Einweglabormäntel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur